Tisk…
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450205-25G PC450205-5G
APOSPC450205-25GEA 14320 CZK
APOSPC450205-25G APOSPC450205-5G
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Vzorec: C₈H₃Br₂F₁₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621307
CAS číslo: 51249-62-8