4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450204-1G
PC450204-250MG
PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA
1580
CZK
APOSPC450204-1G
APOSPC450204-250MG
APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Vzorec:
C₈H₉F₂N₃O MW: 201.173 g/mol Bod tání: 128…129 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00457690 CAS číslo: 189003-02-9 |