Tisk…
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 34390 CZK
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Vzorec: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00307380
CAS číslo: 1065-05-0