Tisk…
2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450201-1G PC450201-250MG PC450201-5G
APOSPC450201-1GEA 5000 CZK
APOSPC450201-1G APOSPC450201-250MG APOSPC450201-5G
2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
Vzorec: C₂ClF₃O₃S
Bod varu: 67…68 °C
Hustota: 1,6419 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22054904
CAS číslo: 1648-30-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I