Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450199-1G PC450199-5G
APOSPC450199-1GEA 3110 CZK
APOSPC450199-1G APOSPC450199-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Vzorec: C₉H₉F₂NO₃
MW: 217.169 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01124384
CAS číslo: 733796-08-2