Tisk…
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450198-1G PC450198-25G PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA 2280 CZK
APOSPC450198-1G APOSPC450198-25G APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₈F₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19442036
CAS číslo: 853005-07-9
UN: 1993
ADR: 3,III