(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450195-1G
PC450195-250MG
PC450195-5G
APOSPC450195-1GEA
8070
CZK
APOSPC450195-1G
APOSPC450195-250MG
APOSPC450195-5G
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Vzorec:
C₈H₈F₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19442073 CAS číslo: 1309602-18-3 UN: 1993 ADR: 3,III |