Tisk…
Tris(3-fluoropropyl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450192-1G PC450192-250MG PC450192-5G
APOSPC450192-1GEA 12170 CZK
APOSPC450192-1G APOSPC450192-250MG APOSPC450192-5G
Tris(3-fluoropropyl)borate
Tris(3-fluoropropyl)borate
Vzorec: C₉H₁₈BF₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20489408
UN: 1993
ADR: 3,III