2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC450190-1G
PC450190-5G
APOSPC450190-1GEA
2820
CZK
APOSPC450190-1G
APOSPC450190-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Vzorec:
C₇H₉F₅O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22123979 CAS číslo: 950191-45-4 UN: 3272 ADR: 3,III |