Tisk…
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 7410 CZK
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Vzorec: C₄Cl₂F₆
MW: 232.939 g/mol
Hustota: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23704312
CAS číslo: 3832-15-3