Tisk…
Sodium 4-fluorophenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450186-1G PC450186-5G
APOSPC450186-1GEA 6420 CZK
APOSPC450186-1G APOSPC450186-5G
Sodium 4-fluorophenylacetate
Sodium 4-fluorophenylacetate
Vzorec: C₈H₆FO₂·Na
MW: 176.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054312
CAS číslo: 178666-56-3