Tisk…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450184-1G PC450184-5G
APOSPC450184-1GEA 11540 CZK
APOSPC450184-1G APOSPC450184-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 95%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Vzorec: C₇H₃F₁₃O
MW: 350,077 g/mol
Bod varu: 105 °C
Hustota: 1,6292 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123962
CAS číslo: 1184-97-0
UN: 3271
ADR: 3,III