Tisk…
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450183-1G PC450183-250MG PC450183-5G
APOSPC450183-1GEA 7740 CZK
APOSPC450183-1G APOSPC450183-250MG APOSPC450183-5G
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
(1,2-Dibromo-2,2-difluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₆Br₂F₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23134586
CAS číslo: 384-63-4