Tisk…
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC450181-1G PC450181-5G
APOSPC450181-1GEA 7380 CZK
APOSPC450181-1G APOSPC450181-5G
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃N₂
MW: 255,024 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01658509
CAS číslo: 2338-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II