Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanol
PC450180-1G PC450180-5G
APOSPC450180-1GEA 3940 CZK
APOSPC450180-1G APOSPC450180-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Vzorec: C₈H₆F₄O
MW: 194,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16067876
CAS číslo: 81577-10-8