Tisk…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450178-1G PC450178-5G
APOSPC450178-1GEA 8100 CZK
APOSPC450178-1G APOSPC450178-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane
Vzorec: C₅H₆F₆
MW: 180,092 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074322
CAS číslo: 66711-82-8