Tisk…
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450177-1G PC450177-250MG PC450177-5G
APOSPC450177-1GEA 6450 CZK
APOSPC450177-1G APOSPC450177-250MG APOSPC450177-5G
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Vzorec: C₄Cl₂F₂N₂
MW: 184,959 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27918506
CAS číslo: 24178-72-1