1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentyl)trimethoxysilane
PC450175-25G
PC450175-1G
PC450175-5G
APOSPC450175-25GEA
0
CZK
APOSPC450175-25G
APOSPC450175-1G
APOSPC450175-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Vzorec:
C₈H₁₃F₇O₃Si MW: 318.261 g/mol Bod varu: 88…89 °C (70 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074425 CAS číslo: 109134-39-6 |