Tisk…
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450174-1G PC450174-250MG
APOSPC450174-1GEA 18320 CZK
APOSPC450174-1G APOSPC450174-250MG
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Vzorec: C₁₈F₃₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074371
CAS číslo: 23790-50-3