Tisk…
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450170-1G PC450170-5G
APOSPC450170-1GEA 5820 CZK
APOSPC450170-1G APOSPC450170-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₁₃H₉FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01086283
CAS číslo: 321-51-7