5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450168-1G
PC450168-5G
APOSPC450168-1GEA
6750
CZK
APOSPC450168-1G
APOSPC450168-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₈H₄ClF₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00808236 CAS číslo: 656-49-5 |