Tisk…
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450166-25G PC450166-5G
APOSPC450166-25GEA 41330 CZK
APOSPC450166-25G APOSPC450166-5G
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Vzorec: C₄H₃F₅O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08753168
CAS číslo: 663-78-5