Tisk…
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450165-1G PC450165-5G
APOSPC450165-1GEA 3940 CZK
APOSPC450165-1G APOSPC450165-5G
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Vzorec: C₈H₄F₃O₂·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054314
CAS číslo: 1980063-39-5