Tisk…
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450163-1G PC450163-5G
APOSPC450163-1GEA 5200 CZK
APOSPC450163-1G APOSPC450163-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃ClF₄N₂
MW: 238,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01658447
CAS číslo: 89426-96-0