Tisk…
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450161-1G PC450161-5G
APOSPC450161-1GEA 10150 CZK
APOSPC450161-1G APOSPC450161-5G
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863749
CAS číslo: 126534-40-5