Tisk…
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450158-1G PC450158-5G
APOSPC450158-1GEA 0 CZK
APOSPC450158-1G APOSPC450158-5G
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
Vzorec: C₅H₂F₈
Bod varu: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23704311
CAS číslo: 158389-18-5