Tisk…
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450157-1G PC450157-250MG PC450157-5G PC450157-100MG
APOSPC450157-1GEA 21000 CZK
APOSPC450157-1G APOSPC450157-250MG APOSPC450157-5G APOSPC450157-100MG
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Vzorec: C₆H₉BF₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442172
CAS číslo: 1396338-09-2
UN: 1993
ADR: 3,III