Tisk…
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450154-1G PC450154-250MG
APOSPC450154-1GEA 12240 CZK
APOSPC450154-1G APOSPC450154-250MG
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
4-Bromo-4,4-difluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
Vzorec: C₁₀H₇BrF₂O₂
MW: 277,062 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074362
CAS číslo: 1032273-54-3