Tisk…

Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid

PC450153-1G
APOSPC450153-1GEA 2490 CZK
APOSPC450153-1G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Vzorec: C₆HF₉O₂
MW: 276,06 g/mol
Bod tání: 173…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153286
CAS číslo: 239795-58-5
UN: 3265
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR