Tisk…
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-[Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoropropane
PC450152-5G PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA 13100 CZK
APOSPC450152-5G APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Vzorec: C₁₀H₁₀F₁₂O₃
MW: 406,165 g/mol
Bod varu: 223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22123981
CAS číslo: 21983-88-0