Tisk…
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 7740 CZK
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₄F₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074397
CAS číslo: 113638-38-3