(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Difluorophenylmethylcarbinol
PC450145-1G
PC450145-250MG
PC450145-5G
APOSPC450145-1GEA
10090
CZK
APOSPC450145-1G
APOSPC450145-250MG
APOSPC450145-5G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₈F₂O MW: 158.145 g/mol Bod vzplanutí: 68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072180 CAS číslo: 692732-03-9 |