Tisk…
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450142-1G PC450142-5G
APOSPC450142-1GEA 9330 CZK
APOSPC450142-1G APOSPC450142-5G
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene 95%
2,3,3,3-Tetrafluoro-1-iodopropene
Vzorec: C₃HF₄I
MW: 239,938 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784213
CAS číslo: 672339-38-7