Tisk…
1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450140-100MG PC450140-1G PC450140-250MG
APOSPC450140-100MGEA 3940 CZK
APOSPC450140-100MG APOSPC450140-1G APOSPC450140-250MG
1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
1,1'-Oxybis[4-(tridecafluorohexyl)benzene
Vzorec: C₂₄H₈F₂₆O
MW: 806,278 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842590
CAS číslo: 151707-03-8