Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450136-1G PC450136-250MG
APOSPC450136-1GEA 17390 CZK
APOSPC450136-1G APOSPC450136-250MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₄F₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072173
CAS číslo: 1309602-77-4