1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450135-1G
PC450135-5G
APOSPC450135-1GEA
3110
CZK
APOSPC450135-1G
APOSPC450135-5G
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Vzorec:
C₅H₅BrF₂O₂ MW: 214.993 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074350 CAS číslo: 164342-73-8 |