Tisk…
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450131-1G PC450131-5G
APOSPC450131-1GEA 4600 CZK
APOSPC450131-1G APOSPC450131-5G
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074381
CAS číslo: 1011805-88-1