Tisk…
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450129-1G PC450129-5G
APOSPC450129-1GEA 3110 CZK
APOSPC450129-1G APOSPC450129-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₆H₇FN₂O
MW: 142,131 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972862
CAS číslo: 17148-48-0