Tisk…
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450128-1G PC450128-5G
APOSPC450128-1GEA 612 CZK
APOSPC450128-1G APOSPC450128-5G
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Vzorec: C₅H₇F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054294
CAS číslo: 156783-96-9
UN: 3272
ADR: 3,III