2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450126-1G
PC450126-5G
APOSPC450126-1GEA
5660
CZK
APOSPC450126-1G
APOSPC450126-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Vzorec:
C₅HClFN₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072176 CAS číslo: 112889-53-9 |