Tisk…
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450125-1G PC450125-5G
APOSPC450125-1GEA 7440 CZK
APOSPC450125-1G APOSPC450125-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₈H₄ClF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074399
CAS číslo: 212311-54-1