Tisk…
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450124-1G PC450124-250MG
APOSPC450124-1GEA 19680 CZK
APOSPC450124-1G APOSPC450124-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Vzorec: C₆H₂F₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25978116
CAS číslo: 193068-48-3