Tisk…
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450123-1G PC450123-250MG
APOSPC450123-1GEA 13460 CZK
APOSPC450123-1G APOSPC450123-250MG
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂FNO·ClH
MW: 205,657 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16293363
CAS číslo: 1213398-74-3