Tisk…
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450122-1G PC450122-5G
APOSPC450122-1GEA 6850 CZK
APOSPC450122-1G APOSPC450122-5G
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Vzorec: C₁₂H₂F₂₃NO₄
MW: 661,112 g/mol
Bod varu: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442118
CAS číslo: 51445-02-4