Tisk…
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC450117-1G PC450117-5G
APOSPC450117-1GEA 910 CZK
APOSPC450117-1G APOSPC450117-5G
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(Chlorodifluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₅ClF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04969954
CAS číslo: 321998-14-5