Tisk…
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450116-1G PC450116-5G
APOSPC450116-1GEA 4470 CZK
APOSPC450116-1G APOSPC450116-5G
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Vzorec: C₅H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780194
CAS číslo: 54932-74-0