Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450115-1G
PC450115-5G
APOSPC450115-1GEA
5390
CZK
APOSPC450115-1G
APOSPC450115-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)ether
Vzorec:
C₆H₄F₁₀O MW: 282.079 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22123959 CAS číslo: 1691-22-1 |