Tisk…
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450114-1G PC450114-5G
APOSPC450114-1GEA 4340 CZK
APOSPC450114-1G APOSPC450114-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074385
CAS číslo: 1309602-02-5