Tisk…
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450113-1G PC450113-250MG
APOSPC450113-1GEA 15540 CZK
APOSPC450113-1G APOSPC450113-250MG
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Vzorec: C₁₀H₃F₆N₃O₃
MW: 327,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074384
CAS číslo: 1155800-48-8