Tisk…
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC450100-1G PC450100-250MG PC450100-5G
APOSPC450100-1GEA 2080 CZK
APOSPC450100-1G APOSPC450100-250MG APOSPC450100-5G
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
n-Butyl 3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoate
Vzorec: C₇H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842568
CAS číslo: 149526-96-5